Learn More
Alfa-clordano, TRC
Código de producto. 30354979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354979 10 mg 10 miligramos
30363542 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30354979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC32703510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5103-71-9
Fórmula molecular C10 H6 Cl8
Peso molecular (g/mol) 409.78
Sinónimo 4,7-Methano-1H-indene, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-, (1α,2α,3aα,4β,7β,7aα)-, 4,7-Methanoindan, 1α,2α,4β,5,6,7β,8,8-octachloro-3aα,4,7,7aα-tetrahydro- (8CI), rel-(1R,2S,3aS,4S,7R,7aS)-1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene, (±)-cis-Chlordane, Chlordan, cis-, cis-1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methanoindan, cis-Chlordan, cis-Chlordane, cis-α-Chlordane, α-Chlordan, α-Chlordane
Nombre IUPAC 1,3,4,7,8,9,10,10-octaclorotriciclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene
SMILES Cl[C@H]1C[C@H]2[C@@H]([C@H]1Cl)[C@@]3(Cl)C(=C(Cl)[C@]2(Cl)C3(Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cis-Chlordane (Alpha Isomer)
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2-,3-,4-,5-,8-,9+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.7978
Porcentaje de pureza >95%