Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alfacloralosa, 98+%, carbono anomérico beta 15 %
Código de producto. 11490393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490393 100 g 100 g
11480393 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490393 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A11492.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.45€
    54.65€ / 100 g
    Ahorro 11.80€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15879-93-3 | C8H11Cl3O6 | 309.52 g/mol
It has been employed widely as an animal anesthetic in the laboratory setting. alpha-chloralose is a true anesthetic or an immobilizing agent with sedative-hypnotic properties has important implications. Canada geese (Branta canadensis) and blue geese (Chen caerulescens) were caught with alpha-chloralose, an oral hypnotic administered on bait. Wild turkeys (Meleagris gallopavo) were captured with alpha-chloralose, an oral anesthetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha empleado ampliamente como anestésico animal en el laboratorio. El alfacloralosa es un verdadero anestésico o un agente inmovilizador con propiedades sedantes-hipnóticas que tiene importantes implicaciones. Canada geese (Branta canaden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15879-93-3
Fórmula molecular C8H11Cl3O6
Peso molecular (g/mol) 309.52
Número MDL MFCD00005542
Clave InChI OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
Sinónimo a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
PubChem CID 7057995
SMILES OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Chloralose
Punto de fusión 180°C to 184°C
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo anomérico beta ≈15 %
Beilstein 85418
Índice Merck 14,2072
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC (1R)-1-[(2R,3aR,5R,6S,6aR)-6-hidroxi-2-(triclorometil)-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-il]etano-1,2-diol
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.53
Porcentaje de pureza ≥98%