Learn More
Alfa-Chaconina, TRC
Código de producto. 30012500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012500 5 mg 5 miligramos
30004791 10 mg 10 miligramos
30008428 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2918105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20562-03-2
Fórmula molecular C45 H73 N O14
Peso molecular (g/mol) 852.06
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, (3β)-solanid-5-en-3-yl O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)]-, α-Chaconine (6CI,7CI,8CI), 1H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-b]indolizine, β-D-glucopyranoside deriv., Solanidane, β-D-glucopyranoside deriv., (3β)-Solanid-5-en-3-yl O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)]-β-D-glucopyranoside, Chaconine
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R,6S)-2-[(2R,3S,4S,5R,6R)-4-hidroxi-2-(hidroximetil)-6-[[(1S,2S,7S,10R,11S,14S,15R,16S,17R,20S,23S)-10,14,16,20-tetrametil-22-azhexacyclo[12.10.0.02,11.05,10.015,23.017,22]tetracos-4-en-7-il]oxy]-5-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-3-il]oxy-6-methyloxane-3,4,5-triol
SMILES C[C@H]1CC[C@@H]2[C@@H](C)[C@H]3[C@H](C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@H](CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]34C)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O[C@@H]9O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]9O)N2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Chaconine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C45H73NO14/c1-19-7-10-28-20(2)31-29(46(28)17-19)16-27-25-9-8-23-15-24(11-13-44(23,5)26(25)12-14-45(27,31)6)57-43-40(60-42-37(53)35(51)33(49)22(4)56-42)38(54)39(30(18-47)58-43)59-41-36(52)34(50)32(48)21(3)55-41/h8,19-22,24-43,47-54H,7,9-18H2,1-6H3/t19-,20+,21-,22-,24-,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39+,40+,41-,42-,43+,44-,45-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 851.5031
Porcentaje de pureza >95%