Learn More
Alfa-celulosa (en polvo), TRC
Código de producto. 17997694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17997694 50 g 50 g
30135284 500 g 500 g
17999734 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17997694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC45920050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-34-6
Fórmula molecular (C6H10O5)n
Peso molecular (g/mol) 504.44
Sinónimo Cellulose, β-Amylose
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S,6R)-6-(hidroximetil)-5-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)tetrahidro-2H-piran-2,3,4-triol
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](O[H])[C@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicified Microcystalline Cellulose
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.169