Learn More
(-)-alfa-cedreno (contiene (+)-beta-cedreno), TRC
Código de producto. 30368191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368191 1 g 1 g
30351826 25 g -
30364524 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368191 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3648631G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 469-61-4
Fórmula molecular C15 H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Nombre IUPAC (1S,2R,5S,7S)-2,6,6,8-tetrametiltriciclo[5.3.1.01,5]undec-8-ene
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC=C3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-alpha-Cedrene
Cantidad 1 g
Sinónimo alpha-Cedrene, 1H-3a,7-Methanoazulene, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, (3R,3aS,7S,8aS)-, 1H-3a,7-Methanoazulene, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-, Cedr-8-ene (8CI), α-Cedrene (6CI,7CI), (3R,3aS,7S,8aS)-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene, (-)-Cedrene, (-)-α-Cedrene, Levo-α-cedrene, [3R-(3α,3aβ,7β,8αa)]-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h7,11-13H,5-6,8-9H2,1-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878