Learn More
Alfa-caroteno, TRC
Código de producto. 17947274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17947274 2.5 mg 2.50 miligramo
17917474 0.25 mg 0.25 miligramo
17938234 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17947274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1842452.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 432-70-2
Fórmula molecular C40 H56
Peso molecular (g/mol) 536.87
Sinónimo β,ε-Carotene, α-Carotene, all-trans- (8CI), (all-E)-1,3,3-Trimethyl-2-[3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaenyl]cyclohexene, Cyclohexene, 1,3,3-trimethyl-2-[3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaenyl]-, (all-E)-, Hi-Alpha, all-trans-α-Carotene, α-Carotene, rac-α-Carotene, (all-E)-1,3,3-Trimethyl-2-[3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaenyl]-cyclohexene, all-trans-alpha-Carotene, (all-E)-1,3,3-Trimethyl-2-[3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaenyl]-cyclohexene, all-trans-alpha-Carotene, alpha-Carotene, rac-alpha-Carotene
Nombre IUPAC 1,3,3-trimetil-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetrametil-18-(2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1-il)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenilo]ciclohexeno
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2C(=CCCC2(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-alpha-Carotene
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-23,25-28,37H,15-16,24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.4382