Learn More
alfa-carbolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | a-Carboline |
| CAS | 244-76-8 |
| Fórmula molecular | C11 H8 N2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8N2/c1-2-6-10-8(4-1)9-5-3-7-12-11(9)13-10/h1-7H,(H,12,13) |
| SMILES | c1ccc2c(c1)[nH]c3ncccc23 |
| Nombre IUPAC | 9H-pirido[2,3-b]indol |
| Peso molecular (g/mol) | 168.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0687 |