Learn More
Alfa-carbolina-15N2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Carboline-15N2 |
| CAS | 1189983-12-7 |
| Fórmula molecular | C11H815N2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 9H-Pyrido[2,3-b]indole-15N2, 1,9-Diazafluorene-15N2, 1-Azacarbazole-15N2, 9H-1,9-Diazafluorene-15N2, NSC 67064-15N2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8N2/c1-2-6-10-8(4-1)9-5-3-7-12-11(9)13-10/h1-7H,(H,12,13)/i12+1,13+1 |
| SMILES | c1ccc2c(c1)[15nH]c3[15n]cccc23 |
| Nombre IUPAC | 9H-(115N)piridino[2,3-b]indol |
| Peso molecular (g/mol) | 170.18 |