Learn More
Alfa-carbolina-15N2 N-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Carboline-15N2 N-Oxide |
| CAS | 1189496-03-4 |
| Fórmula molecular | C11H815N2O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 9H-Pyrido[2,3-b]indole-15N2 N-Oxide, 9H-Pyrido[2,3-b]indole-15N2 1-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8N2O/c14-13-7-3-5-9-8-4-1-2-6-10(8)12-11(9)13/h1-7,12H/i12+1,13+1 |
| SMILES | O=[15n]1cccc2c3ccccc3[15nH]c12 |
| Nombre IUPAC | 9H-(1^{15}N)piridino[2,3-b]indol 1-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 186.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0577 |