Learn More
Alcohol alfa-butilpiperonílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Butylpiperonyl Alcohol |
| CAS | 5422-01-5 |
| Fórmula molecular | C12H16O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-pentanol, alpha-Butyl-1,3-benzodioxole-5-methanol, NSC 6605 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-4-10(13)9-5-6-11-12(7-9)15-8-14-11/h5-7,10,13H,2-4,8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCC(O)c1ccc2OCOc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)pentan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 208.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1099 |