Learn More
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates
Código de producto. 11554187
Cambiar vista
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ Plus 405
Biotin-XX
Sin marcar
Tetrametilrodamina
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microlitros
500 UG
500 microgramos
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Etiqueta o tinte unitSize
11554187 Alexa Fluor™ 555 500 microgramos
17806578 Alexa Fluor™ Plus 405 100 microlitros
11554147 Alexa Fluor™ 488 500 microgramos
11564147 Alexa Fluor™ 594 500 UG
11544187 Alexa Fluor™ 647 500 microgramos
11534147 Biotin-XX 500 microgramos
11500756 Tetrametilrodamina 500 microgramos
10729564 Sin marcar 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11554187 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B35451
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia selección de conjugados de alfa-bungarotoxina de Invitrogen, incluidos conjugados Alexa Flour y Alexa Flour Plus.
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia selección de conjugados de alfa-bungarotoxina de Invitrogen, incluidos conjugados Alexa Flour y Alexa Flour Plus. El alfa-bungarotoxina, un aminoácido péptido de 74 aminoácidos extraído del veneno de Bungarus multicinctus, se une con alta afinidad a la subunidad A del receptor nicotínico de acetilcolina (AChR) de las uniones neuromusculares.
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia selección de conjugados de alfa-bungarotoxina de Invitrogen, incluidos conjugados Alexa Flour y Alexa Flour Plus. El alfa-bungarotoxina, un aminoácido péptido de 74 aminoácidos extraído del veneno de Bungarus multicinctus, se une con alta afinidad a la subunidad A del receptor nicotínico de acetilcolina (AChR) de las uniones neuromusculares. Nuestra brillante y fotoestable Alexa Fluor 555 alfa-bungarotoxina es una opción superior de sonda para visualizar este receptor.
Los conjugados fluorescentes de alfa-bungarotoxina se pueden utilizar para facilitar la identificación de AChRs nicotínicos y la localización de uniones neuromusculares. La alfa-bungarotoxina conjugada se ha utilizado en diversas aplicaciones, como la inmunofluorescencia (IF), la inmunohistoquímica (IHC) y la citometría de flujo (FC).
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Conjugado
Cantidad 500 μg
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de –5 °C a –30 °C) y proteger de la luz.
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 555
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Subtipo de proteína Otras proteínas
Excitation/Emission 555/565 nm
Línea de productos Alexa Fluor