Learn More
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates
Description
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia selección de conjugados de alfa-bungarotoxina de Invitrogen, incluidos conjugados Alexa Flour y Alexa Flour Plus. El alfa-bungarotoxina, un aminoácido péptido de 74 aminoácidos extraído del veneno de Bungarus multicinctus, se une con alta afinidad a la subunidad A del receptor nicotínico de acetilcolina (AChR) de las uniones neuromusculares.
Los conjugados fluorescentes de alfa-bungarotoxina se pueden utilizar para facilitar la identificación de AChRs nicotínicos y la localización de uniones neuromusculares. La alfa-bungarotoxina conjugada se ha utilizado en diversas aplicaciones, como la inmunofluorescencia (IF), la inmunohistoquímica (IHC) y la citometría de flujo (FC).
Informations sur la commande
Condición de envío: Temperatura ambiente
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Conjugado |
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de –5° a –30 °C). |
| Etiqueta o tinte | Sin marcar |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Subtipo de proteína | Otras proteínas |
| Línea de productos | Shuttle PIP |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.