Learn More
alfa-bulneseno (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Bulnesene |
| CAS | 3691-11-0 |
| Fórmula molecular | C15H24 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (1S,7R,8aS)-1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethenyl)azulene, 1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-[1S-(1alpha,7alpha,8abeta)]-azulene, alpha-Bulnesene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h12-13,15H,1,5-9H2,2-4H3/t12-,13+,15-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CCC2=C(C)CC[C@H](C[C@@H]12)C(=C)C |
| Nombre IUPAC | (3S,3aS,5R)-3,8-dimetil-5-prop-1-en-2-il-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahidroazuleno |
| Peso molecular (g/mol) | 204.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1878 |