Learn More
Alfa-bromopropiofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Bromopropiophenone |
| CAS | 2114-00-3 |
| Fórmula molecular | C9H9BrO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-1-phenyl-1-propanone, 1-Benzoyl-1-bromoethane, 1-Bromoethyl Phenyl Ketone, 2-Bromo-1-phenyl-1-propanone, dl-alpha-Bromopropiophenone, NSC 89689 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3 |
| SMILES | CC(Br)C(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-fenilpropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 213.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.9837 |