Learn More
alfa-Bromocinamaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472337 25 g 25 g
11482337 100 g 100 g
11492337 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14230.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5443-49-2 | C9H7BrO | 211.058 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5443-49-2
Fórmula molecular C9H7BrO
Peso molecular (g/mol) 211.058
Número MDL MFCD00006965
Clave InChI WQRWNOKNRHCLHV-TWGQIWQCSA-N
Sinónimo alpha-bromocinnamaldehyde, 2-bromo-3-phenylacrylaldehyde, alphabrocine, 2-bromo-3-phenyl-2-propenal, bromocinnamal, alpha-bromocinnamic aldehyde, ccris 3924, b 37 van, 2-propenal, 2-bromo-3-phenyl, cinnamaldehyde, alpha-bromo
PubChem CID 5369403
Nombre IUPAC (Z)-2-bromo-3-fenilprop-2-enal
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Bromocinnamaldehyde
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.06
Porcentaje de pureza 98%