Learn More
Alfa-bromo-gamma-butirolactona, TRC
Código de producto. 30331619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331619 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30331619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB682070100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
CAS 5061-21-2
Fórmula molecular C4 H5 Br O2
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2
SMILES BrC1CCOC1=O
Nombre IUPAC 3-bromooxolan-2-uno
Peso molecular (g/mol) 164.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.9473