Learn More
Alfa-bromo-gamma butirolactona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423587 25 g 25 g
11433587 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17344.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5061-21-2 | C4H5BrO2 | 164.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5061-21-2
Fórmula molecular C4H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 164.99
Número MDL MFCD00005387
Clave InChI LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromo-4-butanolide, alpha-bromo-gamma-butyrolactone, 2-bromobutyrolactone, 3-bromodihydrofuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, 3-bromodihydro, 3-bromo-2-furanone, bromobutyrolactone, 2 3h-furanone, bromodihydro, .alpha.-bromo-.gamma.-butyrolactone, .alpha.-bromobutyrolactone
PubChem CID 95463
Nombre IUPAC 3-bromooxolan-2-uno
SMILES BrC1CCOC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
Densidad 1.994
Punto de ebullición 137°C to 139°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.508
Cantidad 25 g
Beilstein 107800
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.99
Porcentaje de pureza 97%