Learn More
α-Bromo-4-nitro-o-cresol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10260593 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10260593 5 g Frasco de vidrio 5 g
10361553 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10260593 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 388520050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 772-33-8 | C7H6BrNO3 | 232.033 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 772-33-8
Número MDL MFCD00007340
Clave InChI KFDPCYZHENQOBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-5-nitrobenzyl bromide, 2-bromomethyl-4-nitrophenol, alpha-bromo-4-nitro-o-cresol, phenol, 2-bromomethyl-4-nitro, koshland reagent i, 2-bromomethyl-4-nitro-phenol, 2-hydroxy-5-nitrobenzylbromide, .alpha.-bromo-4-nitro-o-cresol, o-cresol, .alpha.-bromo-4-nitro, koshland i
PubChem CID 13044
Nombre IUPAC 2-(bromometilo)-4-nitrofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])CBr)O
Specifications
Nombre del producto químico o material α-Bromo-4-nitro-o-cresol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 143°C to 149°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H6BrNO3
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 232.033
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.03
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • a-Bromo-4-nitro-o-cresol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.