Learn More
Ácido alfa-bromo-4-clorofenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496608 1 g 1 g
15406618 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60141.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3381-73-5 | C8H6BrClO2 | 249.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3381-73-5
Fórmula molecular C8H6BrClO2
Peso molecular (g/mol) 249.49
Número MDL MFCD08276760
Clave InChI KKOAAWLOOHBFQP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromo-2-4-chlorophenyl acetic acid, alpha-bromo-4-chlorophenylacetic acid, bromo 4-chlorophenyl acetic acid, acmc-1ct0u, bromo-4-chlorophenyl acetic acid, bromo-4-chloro-phenyl acetic acid, bromo-4-chloro-phenyl-acetic acid, 2-bromo-2-4-chlorophenyl aceticacid, alpha-bromo-p-chloro phenylacetic acid, alpha-bromo-p-chlorophenyl acetic acid
PubChem CID 10490868
Nombre IUPAC Ácido 2-bromo-2-(4-clorofenil)acético
SMILES OC(=O)C(Br)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
Punto de fusión 95°C to 99°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.49
Porcentaje de pureza 97%