Learn More
Ácido alfa-bromo-2-clorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11467196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467196 25 g 25 g
11457196 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25518.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29270-30-2
Fórmula molecular C8H6BrClO2
Peso molecular (g/mol) 249.488
Número MDL MFCD03428513
Clave InChI XHAPROULWZYBGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-bromo-2-chlorophenylacetic acid, 2-bromo-2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-bromo-2-2'-chlorophenyl acetic acid, a-bromo 2-chlorophenylacetic acid, alpha-bromo-2-chlorophenyl acetic acid, alpha-bromo 2-chloro phenylacetic acid, bromo 2-chlorophenyl acetic acid, a-bromo-2-chlorophenylacetic acid, alapha-bromo-2-chloro-phenylacetic acid, benzeneacetic acid, alpha-bromo-2-chloro
PubChem CID 2774031
Nombre IUPAC Ácido 2-bromo-2-(2-clorofenil)acético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Punto de fusión 105°C to 108°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.49
Porcentaje de pureza 98%