Learn More
alfa-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotolueno, TRC
Código de producto. 30136128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136128 5 g 5 g
17961685 25 g 25 g
17993075 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136128 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6870405G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1765-40-8
Fórmula molecular C7 H2 Br F5
Peso molecular (g/mol) 260.99
Sinónimo 1-(Bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene (ACI), Benzene, (bromomethyl)pentafluoro- (9CI), Toluene, α-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro- (6CI, 7CI, 8CI), (Bromomethyl)pentafluorobenzene, (Pentafluorophenyl)methyl bromide, 1-(Bromomethyl)pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-Pentafluoro-α-bromotoluene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide, 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylmethyl bromide, NSC 96888, Pentafluorobenzyl bromide, α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, α-Bromo-pentafluorotoluene
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-2,3,4,5,6-pentafluorobenceno
SMILES Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
Specifications
Nombre del producto químico o material a-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.926