Learn More
Bisabolol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406974 10 g 10 g
11416974 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406974 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21457.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 515-69-5 | C15H26O | 222.372 g/mol
It finds its application as a masking agent, skin conditioning agent and soothing agent in cosmetics industry. The most important effects of Bisabolol for the use in cosmetics are anti-inflammatory, wound-healing, anti-bacterial and anti-mycotic. Bisabolol is therefore perfectly suited for the use in all kinds of skin-care products It can be used as active substance in cosmetic preparations for the protection and care of sensitive skin, preparations for babies and children, sunscreen and after-sun products, aftershaves and preparations for the oral hygiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica como agente de enmascaramiento, agente de acondicionamiento de la piel y agente suavizante en la industria cosmética. Los efectos más importantes del bisabolol para su uso en cosmética son los efectos antiinflamatorio, cicatrizante, antibacteriano y antimicótico. El bisabolol es por tanto idóneo para todo tipo de productos destinados al cuidado de la piel. Puede emplearse como sustancia activa en preparaciones cosméticas para la protección y el cuidado de la piel sensible, preparaciones para bebés y niños, protectores solares y productos «aftersun», «aftershaves», y preparaciones para la higiene oral.
Solubilidad
Soluble en alcohol, así como aceites naturales, minerales y sintéticos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 515-69-5
Fórmula molecular C15H26O
Peso molecular (g/mol) 222.372
Número MDL MFCD03846910
Clave InChI RGZSQWQPBWRIAQ-LSDHHAIUSA-N
Sinónimo bisabolol, alpha-bisabolol, +-alpha-bisabolol, d-alpha-bisabolol, .alpha.-bisabolol, +-1'r,2r-alpha-bisabolol, 2r-6-methyl-2-1r-4-methylcyclohex-3-en-1-yl hept-5-en-2-ol, 3-cyclohexene-1-methanol, .alpha.,4-dimethyl-.alpha.-4-methyl-3-pentenyl-, r*,r*, dsstox_cid_25964, dsstox_rid_81260
PubChem CID 1549992
Nombre IUPAC (2R)-6-metil-2-[(1R)-4-metilciclohex-3-en-1-il]hept-5-en-2-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(CCC=C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bisabolol
Densidad 0.93
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 10 g
Beilstein 5733954
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1241
Información de solubilidad Soluble in alcohol,natural,mineral and synthetic oils. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.37
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido