Learn More
Ácido alfa-Bencilsuccínico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11383396 250 mg 250 miligramos
11373396 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12846.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 884-33-3 | C11H12O4 | 208.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 884-33-3
Fórmula molecular C11H12O4
Peso molecular (g/mol) 208.213
Número MDL MFCD00055798
Clave InChI GTOFKXZQQDSVFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzylsuccinic acid, benzylsuccinic acid, dl-benzylsuccinic acid, alpha-benzylsuccinic acid, d,l-benzylsuccinic acid, phenylmethyl butanedioic acid, beta-carboxybenzenebutanoic acid, butanedioic acid,2-phenylmethyl, .alpha.-benzylsuccinic acid, benzenebutanoic acid, .beta.-carboxy
PubChem CID 3858
ChEBI CHEBI:16054
Nombre IUPAC ácido 2-bencilbutanodioico
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Benzylsuccinic acid
Punto de fusión 161°C to 163°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 1966188
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza ≥98%