Learn More
Alfa-(benzoilamino)bencenoacetamida-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-(Benzoylamino)benzeneacetamide-d10 |
| CAS | 1246814-47-0 |
| Fórmula molecular | C15H4D10N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-(alpha-Carbamoylbenzyl)benzamide-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N2O2/c16-14(18)13(11-7-3-1-4-8-11)17-15(19)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,(H2,16,18)(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(N=C(O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])C(=N)O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N-[2-hidroxi-2-imino-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)etil]bencenocarboximídico |
| Peso molecular (g/mol) | 264.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.1683 |