Learn More
Oxima de alfa-benzoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11955651 500 g Frasco de vidrio 500 g
10579800 25 g Frasco de vidrio 25 g
10478050 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11955651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105535000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 441-38-3 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 441-38-3
Fórmula molecular C14H13NO2
Peso molecular (g/mol) 227.26
Número MDL MFCD00004501
Clave InChI WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATNA-N
Sinónimo 2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
PubChem CID 7057888
Nombre IUPAC (1R,2Z)-2-hidroxiimino-1,2-difeniletanol
SMILES O\N=C(\C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Benzoin oxime
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150°C to 155°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(OH)C(=NOH)C6H5
Cantidad 500 g
Beilstein 08,IV,1282
Índice Merck 15,1096
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,aq. ammonium hydroxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino