Learn More
Oxima de alfa-benzoína, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483344 25 g 25 g
11493344 100 g 100 g
11403354 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483344 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10630.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 441-38-3 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 441-38-3
Fórmula molecular C14H13NO2
Peso molecular (g/mol) 227.26
Número MDL MFCD00004501
Clave InChI WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATNA-N
Sinónimo 2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
PubChem CID 7057888
Nombre IUPAC (1R,2Z)-2-hidroxiimino-1,2-difeniletanol
SMILES O\N=C(\C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Benzoin oxime
Punto de fusión 151°C to 154°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2051941
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1094
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.26
Porcentaje de pureza ≥98%