Learn More
Alfa-asarona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476739 5 g 5 g
15466739 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65125.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2883-98-9 | C12H16O3 | 208.257 g/mol
α-Asarone was used in the synthesis of series of α-asarone isomers and were investigated for their hypolipidemic and antiplatelet activities. It is used in the synthesis of anti-inflammatory neolignan. Also used in lignan syntheses for antiallergic agents. It is clinically used as medication for treating epilepsy, cough, bronchitis and asthma. It exhibits neuroprotective, anti-oxidative, anticonvulsive and cognitive enhancing action.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar lejos de agentes oxidantes y calor. Almacenar en el refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2883-98-9
Fórmula molecular C12H16O3
Peso molecular (g/mol) 208.257
Número MDL MFCD00064457
Clave InChI RKFAZBXYICVSKP-AATRIKPKSA-N
Sinónimo alpha-asarone, asarone, trans-isoasarone, trans-asarone, asaron, azaron, etherophenol, trans-isoasaron, e-asarone, asarum camphor
PubChem CID 636822
ChEBI CHEBI:78309
Nombre IUPAC 1,2,4-trimetoxi-5-[(E)-prop-1-enil]benceno
SMILES CC=CC1=CC(=C(C=C1OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Asarone
Punto de fusión 57°C to 61°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 296°C
Fórmula lineal (CH3O)3C6H2CH=CHCH3
Cantidad 5 g
Beilstein 1910606
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,824
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.25
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-Asarone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (E)-1,2,4-Trimethoxy-5-prop-1-enylbenzene