Learn More
alpha-Asarone, MedChemExpress
Código de producto. 16442549
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442549 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16442549 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0700
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress alpha-Asarone (α-Asarone) is one of the main psychoactive compounds, and possesses an antidepressant-like activity in mice.
alpha-Asarone (α-Asarone) is one of the main psychoactive compounds, and possesses an antidepressant-like activity in mice.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Asarone
CAS 2883-98-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H16O3
Cantidad 1 g
Sinónimo α-Asarone trans-Asarone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (480.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C=C/C1=C(OC)C=C(OC)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 208.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.25
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation