Learn More
alfa-Artemether, TRC
Código de producto. 30004842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004842 250 mg 250 miligramos
30007007 25 mg 25 miligramos
30011923 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA777410250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71939-51-0
Fórmula molecular C16 H26 O5
Peso molecular (g/mol) 298.37
Sinónimo 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-, (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-, SM 229, Artemether Related Compound B (USP), 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-, [3R-(3alpha,5abeta,6beta,8abeta,9alpha,10beta,12beta,12aR*)]-, (+)-alpha-Artemether, alpha-Artemether, alpha-Dihydroartemisinin methyl ether, Artemether RC B (USP), Artemether Related Compound B
Nombre IUPAC (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-Decahidro-10-metaxi-3,6,9-trimetil-3,12-epoxi-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepina
SMILES CO[C@@H]1O[C@@H]2O[C@@]3(C)CC[C@H]4[C@H](C)CC[C@@H]([C@H]1C)[C@@]24OO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Artemether
Nombres de analitos o componentes alpha-Artemether
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.178