Learn More
Alfa-artemeter-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Artemether-d3 |
| CAS | 93861-34-8 |
| Fórmula molecular | C16H23D3O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (+)-α-Artemether-d3, SM 229-d3, α-Artemether-d3, α-Dihydroartemisinin μethyl-d3 εther, (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-/m1/s1/i4D3 |
| SMILES | [H][C@]1(CC[C@](OO2)(C)O3)[C@H](C)CC[C@]4([H])[C@@]12[C@]3([H])O[C@@H](OC([2H])([2H])[2H])[C@@H]4C |
| Nombre IUPAC | (1R,4S,5R,8S,9R,10R,12R,13R)-1,5,9-trimetil-10-(trideuteriometoxi)-11,14,15,16-tetraoxatetraciclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadecano |
| Peso molecular (g/mol) | 301.39 |