Learn More
alfa-Arteméter ((3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-Decahidro-10-metoxi-3,6,9-trimetil-3,12-epoxi-12H-pirano[4,3-j]-1,2-benzodioxepina), Mikromol™
Descripción
alfa-Arteméter ((3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-Decahidro-10-metoxi-3,6,9-trimetil-3,12-epoxi-12H-pirano[4,3-j]-1,2-benzodioxepina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Artemether |
| CAS | 71939-51-0 |
| Nombres de analitos o componentes | alpha-Artemether |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H26 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-, (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-, SM 229, Artemether Related Compound B (USP), 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-, [3R-(3alpha,5abeta,6beta,8abeta,9alpha,10beta,12beta,12aR*)]-, (+)-alpha-Artemether, alpha-Artemether, alpha-Dihydroartemisinin methyl ether, Artemether RC B (USP), Artemether Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1O[C@@H]2O[C@@]3(C)CC[C@H]4[C@H](C)CC[C@@H]([C@H]1C)[C@@]24OO3 |
| Nombre IUPAC | (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-Decahidro-10-metoxi-3,6,9-trimetil-3,12-epoxi-12H-pirano[4,3-j]-1,2-benzodioxepina |
| Mostrar más |