Learn More
alfa-arbutina, TRC
Código de producto. 30338372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30338372 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30338372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA76650050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Arbutin
CAS 84380-01-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H16 O7
Cantidad 50 mg
Sinónimo A-Arbutin
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-(4-hidroxifenoxi)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 272.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0896
Porcentaje de pureza >95