Learn More
Lactona alfa-Angelica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11341977 100 g 100 g
11321977 5 g 5 g
11331977 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11341977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07602.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 591-12-8 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
alpha-Angelicalactone acts as acancer chemopreventive agent. It is used in the synthesis of glutathione and the activity of glutathione-S-transferase and UDP-glucunonosyltransferase detoxification enzymes in esophagus, stomach, intestine, and liver. It is used in oral care formulations to round out mint notes and in coffee flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La lactona alfa-Angelica actúa como agente quimiopreventivo del cáncer. Se utiliza en la síntesis del glutatión y la actividad de las enzimas de desintoxicación glutatión-S-transferasa y UDP-glucuronosiltransferasa en el esófago, el estómago, el intestino y el hígado. Se utiliza en las formulaciones de cuidado oral para redondear las notas de menta y en los sabores del café.
Solubilidad
Soluble en agua (5 g/100 ml) y alcohol.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte. Proteger de la humedad. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-12-8
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.10
Número MDL MFCD00005375
Clave InChI QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-angelica lactone, alpha-angelicalactone, 5-methyl-2 3h-furanone, 5-methylfuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, 5-methyl, 4-hydroxypent-3-enoic acid lactone, delta 2-angelica lactone, 4-hydroxy-3-pentenoic acid gamma-lactone, gamma-methyl-beta,gamma-crotonolactone, .alpha.-angelica lactone
PubChem CID 11559
ChEBI CHEBI:36433
Nombre IUPAC 5-metil-3H-furano-2-ona
SMILES CC1=CCC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Angelicalactone
Punto de fusión 17°C to 18°C
Densidad 1.093
Punto de ebullición 53°C to 54°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.448
Cantidad 100 g
Beilstein 108394
Índice Merck 14,647
Información de solubilidad Soluble in water (5g/100mL) and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 98%