Learn More
Alfa-amirina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Amyrin |
| CAS | 638-95-9 |
| Fórmula molecular | C30 H50 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (3β)-Urs-12-en-3-ol, 3β-Hydroxyurs-12-ene, α-Amirin, α-Amyrin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H50O/c1-19-11-14-27(5)17-18-29(7)21(25(27)20(19)2)9-10-23-28(6)15-13-24(31)26(3,4)22(28)12-16-30(23,29)8/h9,19-20,22-25,31H,10-18H2,1-8H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,27-,28+,29-,30-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C |
| Nombre IUPAC | (3S,4aR,6aR,6bS,8aR,11R,12S,12aR,14aR,14bR)-4,4,6a,6b,8a,11,12,14b-octametil-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,11,12,12a,14,14a-tetradecahidro-1H-picen-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 426.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.3862 |