Learn More
alcohol alfa-amilcinamílico 2000 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311643 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311643 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10246200AL2000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Amylcinnamyl alcohol
CAS 101-85-9
Nombres de analitos o componentes alpha-Amylcinnamyl alcohol
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C14 H20 O
Concentración 2000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-Heptanol, 2-benzylidene- (6CI,8CI), 2-(Phenylmethylene)-1-heptanol, 2-Amyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2-Benzylidene-1-heptanol, 2-Pentyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, Amyl cinnamyl alcohol, Buxinol, α-Amylcinnamic alcohol, α-Amylcinnamyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11,15H,2-3,5,10,12H2,1H3/b14-11+
SMILES CCCCC\C(=C/c1ccccc1)\CO
Nombre IUPAC (2E)-2-bencilidenoheptan-1-ol
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 204.31
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 204,1514 g/mol