Learn More
Alfa-amilcinamaldehído estabilizado con BHT, TRC
Código de producto. 30322728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322728 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30322728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1110005ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amylcinnamic aldehyde
CAS 122-40-7
Fórmula molecular C14 H18 O
Cantidad 5 mL
Sinónimo Cinnamaldehyde, α-amyl- (4CI), Cinnamaldehyde, α-pentyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylmethylene)heptanal, 2-Benzylideneheptanal, Amyl cinnamal, Amylcinnamaldehyde, Amylcinnamic acid aldehyde, Amylcinnamic aldehyde, Flomine, Jasminal, Jasminaldehyde, Jasmine aldehyde, NSC 6649, Pentylcinnamaldehyde, α-Amyl-β-phenylacrolein, α-Amylcinnamal, α-Amylcinnamaldehyde, α-Pentylcinnamaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
SMILES CCCCC\C(=C/c1ccccc1)\C=O
Nombre IUPAC (2E)-2-bencilidenheptanal
Peso molecular (g/mol) 202.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1358