Learn More
Alfa-amilasa bacteriana, técnica, 50-100 unidades/mg, Fisher Chemical
Código de producto. 10112090 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
10112090 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10112090 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/7190/44
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
5g, tarro de cristal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Amylase bacterial
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.