Learn More
Alfa-(aminometil)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-metanol (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-(Aminomethyl)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 897661-66-4 |
| Fórmula molecular | C11H14FNO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | alpha-(Aminomethyl)-6-fluoro-chroman-2-methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14FNO2/c12-8-2-4-10-7(5-8)1-3-11(15-10)9(14)6-13/h2,4-5,9,11,14H,1,3,6,13H2 |
| SMILES | NCC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1-(6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 211.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.1009 |