Learn More
Clorhidrato de éster bencílico del ácido alfa-aminoisobutírico, TRC
Código de producto. 30311756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30311756 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30311756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA111785500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Aminoisobutyric acid benzyl ester hydrochloride
CAS 60421-20-7
Fórmula molecular C11H15NO2 . HCl
Cantidad 500 mg
Sinónimo Alanine, 2-methyl-, phenylmethyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Alanine, 2-methyl-, phenylmethyl ester, hydrochloride (9CI), 2-Amino-2-methylpropionic acid benzyl ester hydrochloride, 2-Methyl alanine benzyl ester hydrochloride, Benzyl α-aminoisobutyrate hydrochloride, α-Aminoisobutyric acid benzyl ester hydrochloride, 2-Methylalanine phenylmethyl ester hydrochloride, 2-Amino-2-methylpropanoic acid benzyl ester hydrochloride, 2-Aminoisobutyric acid benzyl ester hydrochloride, Benzyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride, Benzyl 2-amino-2-methylpropionate hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2.ClH/c1-11(2,12)10(13)14-8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7H,8,12H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(N)C(=O)OCc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-amino-2-metilpropanoato de bencilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 229.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.087