Learn More
Ácido alfa-aminociclohexanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Aminocyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 2756-85-6 |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Aminocyclohexane-1-carboxylic Acid, 1-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, Homocycloleucine, NSC 9059 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO2/c8-7(6(9)10)4-2-1-3-5-7/h1-5,8H2,(H,9,10) |
| SMILES | NC1(CCCCC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 1-aminociclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 143.184 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.095 |