Learn More
Alfa-aminoacetofenona (sal mixta, > 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alpha-Aminoacetophenone |
| CAS | 5468-37-1 |
| Fórmula molecular | C8H9NO . xHCl . xHBr |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Amino-1-phenylethanone, 2-Amino-1-phenyl-1-ethanone, 2-Amino-1-phenylethanone, 2-Aminoacetophenone, Phenacylamine, α-Aminoacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO.ClH/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,9H2;1H |
| SMILES | Cl.NCC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1-feniletanona; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 171.62 |