Learn More
Clorhidrato de alfa-aminoacetofenona-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Aminoacetophenone-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1794938-50-3 |
| Fórmula molecular | C8H5D5ClNO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-1-phenyl-1-ethanone-d5 Hydrochloride, 2-Amino-1-phenylethanone-d5 Hydrochloride, 2-Aminoacetophenone-d5 Hydrochloride, Phenacylamine-d5 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO.ClH/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,9H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D; |
| SMILES | Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)CN)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)etanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 176.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0765 |