Learn More
Clorhidrato de ácido alfa-amino-beta-metilaminopropiónico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Amino-beta-methylaminopropionic Acid-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1794713-10-2 |
| Fórmula molecular | C4H8D3ClN2O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-(Methyl-d3-amino)-DL-alanine Monohydrochloride, 2-Amino-3-(methyl-d3-amino)-propionic Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O2.ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])NCC(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-3-(trideuteriometilamino)propanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 157.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0697 |