Learn More
Ácido alfa-amino-beta-metil-beta-sulfino-1H-1,2,3-triazol 1-butanoico, TRC
Código de producto. 17991755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991755 25 mg 25 miligramos
17980605 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17991755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61816525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120701-87-3
Fórmula molecular C7 H12 N4 O4 S
Peso molecular (g/mol) 248.26
Sinónimo (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric acid, (αS,βS)-α-Amino-β-methyl-β-sulfino-1H-1,2,3-triazole-1-butanoic acid (ACI), 1H-1,2,3-Triazole-1-butanoic acid, α-amino-β-methyl-β-sulfino-, [S-(R*,R*)]- (ZCI), YTR 830H-II, Tazobactam Metabolite M1
Nombre IUPAC (2S,3S)-2-amino-3-metil-3-sulfino-4-(triazol-1-il)ácido butanoico
SMILES C[C@](Cn1ccnn1)([C@@H](N)C(=O)O)S(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid
Nombres de analitos o componentes (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N4O4S/c1-7(16(14)15,5(8)6(12)13)4-11-3-2-9-10-11/h2-3,5H,4,8H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t5-,7-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0579