Learn More
Ácido (+/-)-alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropiónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15480397 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15480397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64884.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Agonista quiscuálico selectivo
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid
CAS 74341-63-2
Color Blanco
Fórmula molecular C7H10N2O4
Número MDL MFCD00213388
Cantidad 10 mg
Sinónimo ampa, r,s-ampa, ampa pharmaceutical, alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, rs-ampa, +/--ampa, chembl13378, d,l-alpha-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid, r,s-alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, 4-isoxazolepropanoic acid, alpha-amino-2,3-dihydro-5-methyl-3-oxo
Información de solubilidad Soluble in warm water at 1mg/ml; Also soluble in 0;1M NaOH or 0;1M HCl at approximately 4mg/ml; Soluble in DMSO at 4mg/ml
Clave InChI UUDAMDVQRQNNHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=O)NO1)CC(C(=O)O)N
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(5-metil-3-oxo-1,2-oxazol-4-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 186.167
PubChem CID 1221
ChEBI CHEBI:34018
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.17
Forma física Polvo