Learn More
Ácido alfa-amino-2-hidroxibencenoacético, TRC
Código de producto. 30327711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327711 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30327711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA580015500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Amino-2-hydroxybenzeneacetic Acid
CAS 25178-38-5
Fórmula molecular C8 H9 N O3 . H Cl
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Hydroxyphenylglycine, DL-(2-Hydroxyphenyl)glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10;/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12);1H
SMILES Cl.NC(C(=O)O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-2-(2-hidroxifenil)acético;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 203.623
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.035