Learn More
Sal de clorhidrato de ácido alfa-amino-2-hidroxibencenoacético (grado técnico), TRC
Código de producto. 30317025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317025 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30317025 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA58001550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material alpha-Amino-2-hydroxybenzeneacetic Acid
CAS 25178-38-5
Fórmula molecular C8 H9 N O3 . H Cl
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Hydroxyphenylglycine, DL-(2-Hydroxyphenyl)glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10;/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12);1H
SMILES Cl.NC(C(=O)O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-2-(2-hidroxifenil)acético;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 203.623
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.035
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.