Learn More
Alfa, alfa'-paraxilil bismetanotiosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha,alpha'-Paraxylyl Bismethanethiosulfonate |
| CAS | 3948-46-7 |
| Fórmula molecular | C10 H14 O4 S4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | A,A'-Paraxylyl Bismethanethiosulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O4S4/c1-17(11,12)15-7-9-3-5-10(6-4-9)8-16-18(2,13)14/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCc1ccc(CSS(=O)(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1,4-bis(metilsulfonilsulfanilmetil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 326.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.9775 |