Learn More
alfa,alfa-difenil-gamma-butirolactona, Mikromol™
Código de producto. 30049581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049581 25 mg 25 miligramos
30050782 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049581 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0025.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
alfa,alfa-difenil-gamma-butirolactona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone
CAS 956-89-8
Nombres de analitos o componentes alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O2/c17-15-16(11-12-18-15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 3,3-difeniloxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 238.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0994 g/mol