Learn More
Clorhidrato de alfa,alfa-difenil-2-piridinametanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha,alpha-Diphenyl-2-pyridinemethanol Hydrochloride |
| CAS | 109812-56-8 |
| Fórmula molecular | C18 H15 N O . Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15NO.ClH/c20-18(15-9-3-1-4-10-15,16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-19-17;/h1-14,20H;1H |
| SMILES | Cl.OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccn3 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de difenil(piridin-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 297.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.092 |